Merck
415308
Sigma-Aldrich
1-エチルピペラジン
98%
別名:
N-Ethylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
102971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチルピペラジンは、2-(2-メトキシ-5-((4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニル)フェニル)-1H -ベンゾ[d]イミダゾール塩酸塩および2-(5-((4-エチルピペラジン-1-イル)スルホニル)-2-メトキシフェニル)-1H-ベンゾ[d]イミダゾール塩酸塩の調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415308-250ML:
415308-BULK:
415308-50ML:
415308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amjad M Qandil
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 5(5), 460-468 (2012-01-01)
A group of benzimidazole analogs of sildenafil, 3-benzimidazolyl-4-methoxy-phenylsulfonylpiperazines 2-4 and 3-benzimidazolyl-4-methoxy-N,N-dimethyl- benzenesulfonamide (5), were efficiently synthesized. Compounds 2-5 were characterized by NMR and MS and contrary to the reported mass spectra of sildenafil, the spectra of the piperazine-containing compounds 2-4
pKa Values of Some Piperazines at (298, 303, 313, and 323)K.
Khalili F, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 54(10), 2914-2917 (2009)
Surajit Maity et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(23), 6150-6156 (2010-04-14)
The structures of the binary complexes between phenylacetylene and several tertiary amines viz., triethylamine, 1-ethylpiperidine, 1-ethylpiperazine, 1-azabicyclo[2.2.2]octane, and 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane were inferred using infrared-optical double resonance spectroscopy. The IR spectra in the acetylenic C-H stretching region clearly rule out the formation