アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-アミノ-4-メチルピペラジンは、以下の用途に使用されています:
- ピラゾロ-ピラジン、-ピリジン誘導体および2-[(4-メチルピペラジン-1-イル)イミノメチル]フェノールの合成
- 均一なAgナノ粒子(<10 nm)の調製における溶媒和および安定化剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
255688-BULK:
255688-100G:
255688-25G:
255688-VAR:
255688-1KG:
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl) iminomethyl] phenol.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(4), o1788-o1789 (2007)
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(6-7), 513-517 (2005-06-14)
The investigations of new pyrazine and pyridine derivatives showing an antibacterial activity have been made. Upon treatment of 3-chloro-2-cyanopyrazine [1] and 2-chloro-3-cyanopyridine with 1,1-dimethyl-hydrazine, 1-aminopiperidine and 1-amino-4-methylpiperazine, either the pyrazolo-pyrazine (1), and -pyridine (2) derivatives, or ammonium salts (3-8) were
Preparation and stabilization of Ag nanoparticles in 1-amino-4-methylpiperazine.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(1), 273-273 (2011)