Merck
A66308
Sigma-Aldrich
4-アミノモルホリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2O
CAS番号:
分子量:
102.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4772 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
InChI Key
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A66308-25G:
A66308-BULK:
A66308-VAR:
A66308-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)