アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
286 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Drd2(24318) , Htr1a(24473)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
284.0 °F
引火点(℃)
140 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P30004-VAR:
P30004-BULK:
P30004-100G:
P30004-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)