Merck
266477
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)安息香酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
47-50 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(ヒドロキシメチル)安息香酸メチルはケト酸の合成で使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
266477-10G:
266477-VAR:
266477-BULK:
266477-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these