Merck
900999
Sigma-Aldrich
4-Ethynylbenzoic acid
別名:
4-Carboxyphenylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder or crystals
アッセイ:
≥90%
アッセイ
≥90%
品質水準
フォーム
powder or crystals
mp
200 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChI Key
SJXHLZCPDZPBPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Ethynylbenzoic acid may be used in the synthesis of N-(4-ethynylphenylcarbonyl) L-glutamic acid diethyl ester, a precursor for synthesizing glutamic acid-based dendritic helical poly(phenylacetylene)s. It can also be used to prepare zinc porphyrins attached to various cyclic aromatic hydrocarbon substituents, which can act as potential photo-sensitizers for dye-sensitized solar cells (DSSCs). This product was previously listed as CBR01612.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900999-VAR:
900999-BULK:
900999-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Glutamic Acid-based Dendritic Helical Poly(phenylacetylene)s.
Hu Y, et al.
Polymer Journal, 40, 143-147 (2008)
Enhanced light harvesting with π-conjugated cyclic aromatic hydrocarbons for porphyrin-sensitized solar cells.
Wang CL, et al.
Energy & Environmental Science, 4, 1788-1795 (2011)