アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
118 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
InChI Key
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P31000-25G:
P31000-5G:
P31000-BULK:
P31000-VAR:
P31000-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
M E Grace et al.
The Journal of biological chemistry, 262(35), 16778-16785 (1987-12-15)
beta-Lactamases of all three classes, A, B, and C, are inactivated by phenylpropynal and p-nitrophenylpropynal. The inactivation of RTEM-2 beta-lactamase and of Bacillus cereus beta-lactamase I is accelerated in the presence of A type substrates such as dicloxacillin, quinacillin, and