Merck
115282
Sigma-Aldrich
イソフタルアルデヒド
97%
別名:
ベンゼン-1,3-ジカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1561038
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
87-88 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI Key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソフタルアルデヒドは塩基触媒Knoevenagel縮合反応に関与します
アプリケーション
イソフタルアルデヒドは、二核ルテニウム錯体の合成に使用されます
包装
ガラスボトル入り
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
115282-BULK:
115282-25G:
115282-5G:
115282-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of outer-sphere acidity on chemical reactivity in a synthetic heterogeneous base catalyst.
John D Bass et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(42), 5219-5222 (2003-11-06)
Johanna Andersson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(36), 11037-11046 (2010-08-04)
The binuclear ruthenium complex [μ-bidppz(phen)(4)Ru(2)](4+) has been extensively studied since the discovery of its unusual threading intercalation interaction with DNA, a binding mode with extremely slow binding and dissociation kinetics. The complex has been shown to be selective towards long
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.