Merck
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde
96%
別名:
4,4′-Diformyldiphenyl ether, 4,4′-Oxybis(benzaldehyde), 4,4′-Oxydibenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl) ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(C6H4CHO)2
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
63-67 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
InChI Key
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661333-1G:
661333-VAR:
661333-BULK:
661333-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)