由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
~_1.65 kDa
色
white
mp
200 °C
溶解性
DMSO: soluble
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@H](O)C)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C73H118N16O27/c1-11-37(8)59(88-66(108)45(23-27-56(101)102)79-63(105)43(21-25-54(97)98)81-72(114)60(39(10)91)89-62(104)41(75)19-15-16-28-74)71(113)85-49(33-90)68(110)80-44(22-26-55(99)100)65(107)87-58(36(6)7)70(112)83-47(31-51(76)93)67(109)82-46(29-34(2
InChI Key
CQTBDEGWLSDJEP-JMAXQNTPSA-N
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4562-BULK:
S4562-VAR:
S4562-1MG:
S4562-1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック