Merck
S4195
Sigma-Aldrich
β-セクレターゼ ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged), extracellular domain, ≥10,000 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
Asp-2, BACE1, メマプシン-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged)
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥10,000 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... BACE1(23621)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒトβ-セクレターゼすなわちBACE1は、アミロイド前駆体タンパクとβ-セクレターゼとの結合反応の研究に使用されています。また、BACE1アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
BACE1(β-セクレターゼまたはβ-部位APP-切断酵素)は膜貫通型のプロテアーゼであり、アミロイドβペプチド(Aβ)を生じるアミロイド前駆体タンパク質(APP)のβ部位切断に関与しています。脳内のAβ蓄積はアルツハイマー進行の主たる要因であり、BACE1はインヒビター創薬のターゲット分子となっています。
BACE1(β-site APP-cleaving enzyme 1)は、アミロイド前駆体タンパク(APP)切断に関与する膜貫通アスパルチルプロテアーゼです。BACE1-媒介性アミロイド前駆体タンパク(APP)の切断は、病原性アミロイド-βペプチド産生の第一段階であるため、アルツハイマー病(AD)の主な薬物標的となります。′軽度認知障害(MCI)およびADを有する患者由来の脳脊髄液でBACE1の酵素活性レベルの上昇が検出され、MCIからADへの変換におけるBACE1酵素活性の重要性が示唆されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.5、37°Cで、1分あたり1.0 pmolの7-メトキシクマリン-4-アセチル-[Asn670,Leu671]-アミロイドβ/A4前駆体タンパク質770フラグメント667-676-(2,4-ジニトロフェニル)-Lys-Arg-Argアミド基質を加水分解する量です。
物理的形状
20mM HEPES溶液 (pH 7.4, 125mM NaCl含有)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S4195-VAR:
S4195-50UG-PW:
S4195-BULK:
S4195-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
DAPT ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D5942
DAPT
High activities of BACE1 in brains with mild cognitive impairment.
Cheng X
The American Journal of Pathology (2014)
Acceleration of deposition of peptide on ultrasonically formed nucleus studied by wireless quartz-crystal-microbalance biosensor
Hirotsugu Ogi
Biosensors And Bioelectronics (2013)
Platelet-Derived Secreted Amyloid-Precursor Protein-? as a Marker for Diagnosing Alzheimer?s Disease
Current neurovascular research (2013)
Platelet-Derived Secreted Amyloid-Precursor Protein-? as a Marker for Diagnosing Alzheimer?s Disease
Josef M and Christian H
Current neurovascular research (2013)
Function, therapeutic potential and cell biology of BACE proteases: current status and future prospects.
Vassar R
Journal of Neurochemistry, 130(1), 4-28 (2014)