Merck
270016
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-ジアミノシクロヘキサン
99%
別名:
(±)-trans-1,2-シクロヘキサンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(NH2)2
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
3193807
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
79-81 °C/15 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(±)-トランス-1,2-ジアミノシクロヘキサンは、配位化学および有機触媒における配位子として広く使用されています。不斉触媒反応においてアキラル配位子としても機能します。(±)-トランス-1,2-ジアミノシクロヘキサンは脂肪族ジアルデヒドと縮合し[3+3]または[2+2] 大環状化合物を形成します
アプリケーション
(±)-トランス-1,2-ジアミノシクロヘキサンはマクロサイクリック[3+3]ヘキサシフ塩基の合成に用いられました。また、多座配位子、キラル補助基およびキラル固定相の合成に用いられました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270016-50ML:
270016-VAR:
270016-BULK:
270016-250ML:
270016-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Marcin Kwit et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(31), 8688-8695 (2007-07-31)
Aliphatic dialdehydes of rigid structures having a cyclohexane, a bicyclo[2.2.2]octane or a [7]triangulane skeleton, have been condensed with enantiomerically pure trans-1,2-diaminocyclohexane to give [3+3] or [2+2] macrocyclization products. Unlike acyclic aliphatic imines, these macrocyclic oligoimines show enhanced stabilities and their
Jana Hodacová et al.
Organic letters, 9(26), 5641-5643 (2007-11-22)
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarbaldehyde has been prepared in two steps by enamination of 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine with Bredereck's reagent, and subsequent oxidative cleavage of the enamine groups with sodium periodate. On condensation of this dialdehyde with enantiomerically pure trans-1,2-diaminocyclohexane, the macrocyclic [3+3] hexa Schiff base
Enantiopure Monoprotected cis-1, 2-Diaminocyclohexane: One-Step Preparation and Application in Asymmetric Organocatalysis
A Berkessel, et al
ChemCatChem, 2, 1215-1218 (2010)
Tetrahedron, 49, 4419-4419 (1993)
Chirality, 4, 447-447 (1992)