主要文書
8.21821
Sigma-Aldrich
Isophthaldialdehyde
for synthesis
別名:
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
210-935-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
形状
powder
mp
85-90 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI Key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3