Merck
T79758
Sigma-Aldrich
ホスホノ酢酸トリメチル
98%
別名:
(カルボキシメチル)ホスホン酸 トリメチル エステル, NSC 84262
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
182.11
Beilstein:
1865177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
InChI Key
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • サラインAのジアザ三環骨格を生成する分子内Mannich型反応
  • 有機触媒的オキサMichael反応
  • オキシインドール類のプレニル化およびゲラニル化
  • 分子内Horner-Wadsworth-Emmons反応
  • オレフィンクロスメタセシス/ヘテロ環化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T79758-BULK:
T79758-100G:
T79758-VAR:
T79758-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
B R DeMark et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 223(2), 360-368 (1983-06-01)
The effects of the inhibitors trimethylacetyl phosphate and cAMP have been determined in reactions catalyzed by D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. These inhibitors must influence the oxidation of aldehydes through substrate dependent cooperative conformational changes. Both trimethylacetyl phosphate and cAMP give sigmoidal 1/V
Alastair B Ross et al.
The Journal of nutrition, 143(6), 766-773 (2013-04-26)
Epidemiological studies consistently find that diets rich in whole-grain (WG) cereals lead to decreased risk of disease compared with refined grain (RG)-based diets. Aside from a greater amount of fiber and micronutrients, possible mechanisms for why WGs may be beneficial