Merck
495956
Sigma-Aldrich
trans-3-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)-N,N-ジメチル-1,3-ブタジエン-1-アミン
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
CAS番号:
分子量:
227.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
InChI Key
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
495956-BULK:
495956-VAR:
495956-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)