形状
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~3,300
組成
PEG, 10 wt. %
屈折率
n20/D 1.454
表面張力
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
粘度
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
密度
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
2.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
435503-VAR:
435503-BULK:
435503-250ML:
435503-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.