詳細
(O,O′ -ビス(2-アミノプロピル) ポリプロピレングリコール-ブロック-ポリエチレングリコール-ブロック-ポリプロピレングリコール(Jeffamine® ED-2003)は、ポリプロピレングリコール(PEO)高含有の機能性オリゴマーです。{3}
アプリケーション
Jeffamine® ED-2003は、CdSeベースの量子ドット(QD)の可溶化のために使用される可能性があります。QDの官能化により、QDのタンパク質への結合が簡単になります。{2} Jeffamine® ED-2003は、PEO/シリカ膜のin situ製造に使用される可能性があります。{3}
法的情報
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14529-100G-F:
14529-500G-F:
14529-VAR-F:
14529-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
In situ fabrication of cross-linked PEO/silica reverse-selective
membranes for hydrogen purification
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6492-6504 (2009)