分子量
average Mn ~230
屈折率
n20/D 1.447
密度
0.948 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(プロピレングリコール) ビス(2-アミノプロピルエーテル)は、エポキシ樹脂の調製に広く使用されている柔軟な疎水性ポリマーです。
アプリケーション
- PEAのエーテル基は、熱安定性とCO2捕捉量の向上に役立つプロトン受容器として機能します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406651-500ML:
406651-250ML:
406651-BULK:
406651-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modification of hydrogenated Bisphenol A epoxy adhesives using nanomaterials
Il-Nyoung Yoon, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 31, 119-125 (2011)
Synthesis and properties of a bio-based epoxy resin from 2, 5-furandicarboxylic acid (FDCA
Jun Deng, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 15930-15939 (2015)
an efficient trap passivator for perovskite solar cells: Poly (propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)
Ningli Chen, et al.
Nano-Micro Letters, 12, 1-13 (2020)
Amine functionalized hierarchical bimodal mesoporous silicas as a promising nanocomposite for highly efficient CO2 capture
Peiyu Zhao, et al.
Journal of CO2 Utilization, 34, 543-557 (2019)