Merck
T58203
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール
95%
別名:
DMP-30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
265.39
Beilstein:
795751
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
InChI Key
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノールは、
  • 12個のジメチルアミノ基を有する水溶性金属フタロシアニンの合成、
  • フェノラート・アニオンをベースとする分枝/架橋アニオン交換膜(AEM)の調製、
  • エポキシ膜を産生するときの硬化剤として使用できます。
法的情報
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T58203-VAR:
T58203-1L:
T58203-250ML:
T58203-5ML:
T58203-BULK:
T58203-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Permeability and transport model of epoxy membranes with various surface morphologies.
Luo Y S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 130(4), 2938-2946 (2013)
Phenolate anion-based branched/cross-linked poly (arylene ether sulfone) hydroxide exchange membranes.
Zhou J, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(13), 5765-5775 (2016)
A Schaper et al.
FEBS letters, 355(1), 91-95 (1994-11-21)
We present recent advances in DNA specimen preparation technique for scanning force microscopy (SFM) based on spreading on mica in the presence of cationic and non-ionic detergents. Reproducible DNA imaging in air and in n-propanol has been achieved in the
S H Brorson
Micron (Oxford, England : 1993), 29(2-3), 89-95 (1998-07-31)
The purpose of this study was to examine how antigen retrieval affected the yield of immunogold labeling on epoxy sections based on embedding with different amounts of accelerator. The concentration of accelerator DMP-30 (tri(dimethyl amino methyl) phenol) was varied in
L Kanerva et al.
International journal of dermatology, 35(12), 852-856 (1996-12-01)
Epoxy resin compounds (ERC) include a large number of sensitizing chemicals such as epoxy resins (ER), hardeners (curing agents), and reactive diluents. Allergic contact dermatitis (ACD) caused by ERCS is often occupational. We report a patient, sensitized to a hardener