安全性情報
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O3
CAS番号:
分子量:
266.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
246-917-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
26 hPa ( 200 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
200 °C/27 hPa
転移温度
flash point 127 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\CCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI Key
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体