Merck
471453
Sigma-Aldrich
2-ジメチルアミノエタノール
≥99.5%
別名:
N,N-ジメチル-2-ヒドロキシエチルアミン, N,N-ジメチルエタノールアミン, Jeffcat DMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
1209235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5%
屈折率
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ジメチルアミノエタノール(デアノール、DMAE)はアセチルコリンの前駆体です。DMAEのマイクロ波分光試験では以下のような数値が報告されています; 回転定数(MHz) A = 5814.0(2)、B = 2214.54(2)、 および C = 2037.96(2) 双極子モーメントは2.56 D、またab、およびc コンポーネント(D)はそれぞれ2.27(2)、0.3(1)および1.16(5)。
アプリケーション
2-ジメチルアミノエタノール(デアノール、DMAE)は臭化アリールおよびヨウ化アリルの銅触媒アミノ化においてリガンドとして用いられることがあります。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - Seta closed cup
引火点(℃)
40 °C - Seta closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471453-18L:
471453-2L:4548173356648
471453-BULK:
471453-100ML:4548173356631
471453-VAR:
471453-500ML:4548173359489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Occurrence and quantitative determination of 2-dimethylaminoethanol in animal tissue extracts.
C G HONEGGER et al.
Nature, 184(Suppl 8), 550-552 (1959-08-15)
Split face study on the cutaneous tensile effect of 2-dimethylaminoethanol (deanol) gel.
Uhoda I, et al.
Skin Research and Technology, 8(3), 164-167 (2002)
Copper-catalyzed aryl amination in aqueous media with 2-dimethylaminoethanol ligand.
Lu Z and Twieg RJ.
Tetrahedron Letters, 46(17), 2997-3001 (2005)
Microwave spectrum and hydrogen bonding in 2-dimethylaminoethanol.
Penn RE and Birkenmeier JA
Journal of Molecular Spectroscopy, 62(3), 416-422 (1976)
Tadashi Tatsumi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(7), 2720-2727 (2010-03-17)
Effects of retro-inverso (RI) modifications of HTLV-1 protease inhibitors containing a hydroxyethylamine isoster backbone were clarified. Construction of the isoster backbone was achieved by a stereoselective aldol reaction. Four diastereomers with different configurations at the isoster hydroxyl site and the