アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
143634-100G:
143634-VAR:
143634-BULK:
143634-25G:
143634-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック