Merck
F14335
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルイソシアナート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
137.11
Beilstein:
471609
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
55 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F14335-5G:
F14335-10G:
F14335-VAR:
F14335-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)