Merck
159352
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェニルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
137.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5144 (lit.)
密度
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluorophenyl isocyanate is the main component of essential oil from Rhododendron thymifolium Maxim. Molecular geometry of 2-fluorophenyl isocyanate has been investigated by microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159352-BULK:
159352-VAR:
159352-25G:
159352-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the Essential Constituent of Rhododendron thymifolium Maxim.
Ji Z, et al.
Acta Horticulturae Sinica, 29(4), 386-388 (2002)
Microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance study of the molecular geometry of 2-fluorophenylisocyanate.
Masson MA, et al.
Journal of Molecular Structure, 68, 307-314 (1980)