Merck
241563
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェニルイソシアナート
99%
別名:
1-Bromo-4-isocyanatobenzene, p-Bromocarbanil, p-Bromophenyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
198.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
bp
158 °C/14 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: very slightly soluble
官能基
bromo
isocyanate
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Bromophenyl isocyanate was used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
241563-VAR:
241563-BULK:
241563-50G:
241563-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiang Lu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (38)(38), 4848-4850 (2005-09-30)
Multiply-substituted iminocyclopentadienes were formed from Lewis acid-promoted reactions of zirconacyclopentadienes and isocyanates via a one-pot three-component coupling process; the C=O double bond of the RN=C=O moiety in the isocyanate was cleaved, and the isocyanates behaved formally as a one-carbon unit