アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChI Key
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 医療用インプラントに適用可能なポリウレタン カチオノマー。
- 自己修復性ポリウレタンエラストマーを調製するためのプレポリマー。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
411.8 °F - closed cup
引火点(℃)
211 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256439-5KG:4548173921921
256439-50G:4548173934457
256439-10KG:
256439-500G:4548173934440
256439-VAR:
256439-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック