Merck
388386
Sigma-Aldrich
4,4′-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアナート)、異性体混合物
90%
別名:
HMDI, 水素化MDI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(C6H10NCO)2
CAS番号:
分子量:
262.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
mp
26 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI Key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アイソマー混合体である4,4′-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)(HMDI)は、機械的特性が良好な芳香族ジイソシアネートです。光安定性で、加水分解抵抗性です。主にポリウレタンの合成に使用されます。
アプリケーション
HMDIはNCO結合を形成することから、さまざまな生物医学的用途を目的としたポリウレタンの合成に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
388386-500ML:4548173957760
388386-VAR:
388386-BULK:
388386-100ML:4548173957753
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyperbranched polyurethane (HBPU)-urea and HBPU-imide coatings: effect of chain extender and NCO/OH ratio on their properties
Mishra AK, et al.
Progress in Organic Coatings, 74(1), 134-141 (2012)
Biodegradable non-aromatic adhesive polyurethanes based on disaccharides for medical applications
Ates B, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 49(10), 90-96 (2014)
M H Karol
Annals of allergy, 66(6), 485-489 (1991-06-01)
Isocyanates are highly reactive chemicals capable of causing a multitude of toxicologic effects including respiratory irritation, dermal irritation, contact sensitivity, and pulmonary hypersensitivity. In order to probe the mechanism(s) underlying these reactions, an animal model has been developed. The guinea
Sanjay Gandhi et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 192(5), 1643-1648 (2005-05-20)
The purpose of this study was to examine the histopathologic changes of HMDI (Hexamethylene di-isocyanate) cross-linked porcine dermis grafts used for suburethral sling surgery. Twelve patients underwent reoperation with graft removal for urinary retention or recurrent stress urinary incontinence after
Electrospinning of L-tyrosine polyurethanes for potential biomedical applications
Shah PN, et al.
Polymer, 50(10), 2281-2289 (2009)