詳細
ポリ(ジイソシアン酸ヘキサメチレン)(ポリHDI)は、イソシアン酸クラスに属する脂肪族化合物です。一般に、ヘキサメチレンジアミンとホスゲンを反応させて調製します。
アプリケーション
ポリHDIは、バイオポリマーベースのブレンドであるポリ(3-ヒドロキシ酪酸-co-3ヒドロキシ吉草酸)(PHBV)/ポリ(乳酸)の複素粘性率を増大させるために相溶化剤として使用できます。ポリオール樹脂と混合してポリウレタンコーティングを形成できる硬化剤として使用できます。このコーティングには自浄性などの広範囲の用途があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418005-250ML:
418005-VAR:
418005-BULK:
418005-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structured polyurethanes for oil uptake
Journal of Applied Polymer Science, 98(5), 2080-2087 (2005)
Compatibilization of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)-poly (lactic acid) blends with diisocyanates
Journal of Applied Polymer Science, 134(20) (2017)
Antimicrobial polyurethane foams having cationic ammonium groups
Journal of Applied Polymer Science, 134(45), 45473-45473 (2017)
SiO2 encapsulated TiO2 nanotubes and nanofibers for self-cleaning polyurethane coatings
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 348(5), 226-237 (2017)