Merck
262242
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンイソシアナート
別名:
1,4-ジイソシアナトベンゼン, p-フェニレンジイソシアネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NCO)2
CAS番号:
分子量:
160.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
溶解性
THF: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
toluene: soluble
官能基
isocyanate
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
InChI Key
ALQLPWJFHRMHIU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-フェニレンジイソシアネート(PPDI)は、以下の用途に使用できます:
  • ピリジン中でアルキルアルダジンとの交差付加重合反応により高収率で重合体を合成する反応物質。
  • 強力な哺乳類およびヒトの可溶性エポキシド加水分解酵素阻害剤として適用可能な、アダマンチル含有二尿素およびチオ尿素誘導体を調製するための有機構成要素。
  • ジブチルスズジラウレート(DBTDL)を触媒としてポリエチレングリコール(PEG)/シリカ複合材料を合成するためのカップリング剤。
以下の用途にも使用できます:
  • シラン化表面への酵素固定化の機構を検討するための架橋試薬として。
  • 硫酸水素の選択的受容体である二肢性ビス尿素受容体の合成に。
  • 分子層蒸着を介したポリ尿素レジスト膜の蒸着に。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
262242-25G:
262242-50G:
262242-VAR:
262242-BULK:
262242-250G:
262242-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of adamantyl-containing 1, 3-disubstituted diureas and thioureas, efficient targeted inhibitors of human soluble epoxide hydrolase
Butov GM, et al.
Russian Chemical Bulletin, 64(7), 1569-1575 (2015)
S K Dogan et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 349-361 (2017-04-14)
Poly(lactic acid) (PLA)/thermoplastic polyurethane (TPU) blends were melt-mixed and compatibilized to investigate their biocompatibility, biodegradability and thermally induced shape memory properties. The blend compositions were PLA/TPU: 80/20 (20TPU) and PLA/TPU: 50/50 (50TPU). 1,4-phenylene diisocyanate (PDI) was used in order to
Han Zhou et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(2), 505-511 (2011-02-10)
Photoresist materials comprise one of the main challenges faced by lithography to meet the requirements of electronic device size scaling. Here we report for the first time the use of molecular layer deposition (MLD) to produce photoresist materials with controllable
Crisscross addition polymerization of alkyl aldazines and 1, 4-phenylene diisocyanate
Hashidzume A, et al.
Polymer, 50(10), 2246-2251 (2009)
Grafting of polyethylene glycols onto nanometer silica surface by 1, 4-phenylene diisocyanate
Zhang W and Lee Hong-Ro
Surface and Interface Analysis : SIA, 42(9), 1495-1498 (2010)