Merck
258555
Sigma-Aldrich
p-フェニレンジイソチオシアナート
98%
別名:
1,4-ジイソチオシアナトベンゼン, PDITC, ビトスカナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NCS)2
CAS番号:
分子量:
192.26
Beilstein:
2414340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
InChI Key
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
P-フェニレン ジイソチオシアネートは以下のような応用で使用できます:
  • ヒドロキサム酸塩含有キレート剤の合成(89Zr、68Gaを持つ抗体のラベリングに使用して陽電子放射断層撮影法(immunoPET)による画像化を可能にします)。
  • 生体細胞中のHg2+ 検知を可能にする蛍光化学センサーの合成。
  • コンデンサーの誘電材料として使用するポリチオウレア誘導体の合成。
  • 駆虫剤 4-イソチオシアナト-4′-ニトロジフェニルアミン(一般にはアモスカナートとして知られている)の合成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
258555-1KG:
258555-VAR:
258555-5G:
258555-1G:
258555-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multifunctional Desferrichrome Analogues as Versatile 89Zr (IV) Chelators for ImmunoPET Probe Development.
Adams CJ et al.
Molecular Pharmaceutics, 14(8), 2831-2842 (2017)
A ratiometric fluorescent chemosensor for Hg2+ based on FRET and its application in living cells.
Wang C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 198, 33-40 (2014)
Liang Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 5669-5669 (2017-07-20)
MicroRNAs (miRNAs) play a vital role in regulating gene expression and are associated with a variety of cancers, including breast cancer. Their distorted and unique expression is a potential marker in clinical diagnoses and prognoses. Thus, accurate determination of miRNA
Haya Abdulkarim et al.
Scientific reports, 10(1), 10424-10424 (2020-06-28)
Lenalidomide is an immunomodulatory drug (IMiD) used to treat multiple myeloma (MM) patients. Lenalidomide destroys MM cells by inducing ubiquitination and the consequent degradation of Ikaros family zinc finger proteins 1 and 3 (IKZF1 and IKZF3). High expression of IKZF1
A New Synthesis Of 4-Isothiocyanato-4'-Nitrodiphenylamine (Amoscanate).
Viswanathan N and Desai RC.
Indian J. Chem. B, 20(4), 308-310 (1981)