product name
Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-L-リシン 水和物, ≥97.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1
InChI Key
WTVPNZLAZFGAFK-FJXQXJEOSA-N
詳細
Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-L-リシン水和物は、溶液相ペプチド合成に使用される合成アミノ酸です。
アプリケーション
<ul>
<li><strong>バイオセンサー開発における Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-リシン水和物:</strong>Zhang らは、神経ガスであるパラオクソンを検出するバイオセンサーの製造に、官能基化酸化グラフェンを使用することを検討し、Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-リシン水和物を GO ベースの材料に段階的に固定するプロセスの一部として使用しました (Zhang et al., 2014)。</li>
<li><strong>タンパク質精製の強化:</strong>N,N-ビス(カルボキシメチル)-l-リシン水和物(ANTA)が、結合剤として超常磁性 Fe3O4/Au ナノ粒子の合成に使用されています。これにより、表面修飾された Fe3O4/Au ナノ粒子への Co2+ イオンの付着が促進され、その結果、Fe3O4/Au、ndash;ANTA、ndash;Co2+ の各ナノ粒子が形成されます (Zhang et al., 2013)。</li>
</ul>
<li><strong>バイオセンサー開発における Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-リシン水和物:</strong>Zhang らは、神経ガスであるパラオクソンを検出するバイオセンサーの製造に、官能基化酸化グラフェンを使用することを検討し、Nα,Nα-ビス(カルボキシメチル)-リシン水和物を GO ベースの材料に段階的に固定するプロセスの一部として使用しました (Zhang et al., 2014)。</li>
<li><strong>タンパク質精製の強化:</strong>N,N-ビス(カルボキシメチル)-l-リシン水和物(ANTA)が、結合剤として超常磁性 Fe3O4/Au ナノ粒子の合成に使用されています。これにより、表面修飾された Fe3O4/Au ナノ粒子への Co2+ イオンの付着が促進され、その結果、Fe3O4/Au、ndash;ANTA、ndash;Co2+ の各ナノ粒子が形成されます (Zhang et al., 2013)。</li>
</ul>
アナリシスノート
最大で約2 molの水分と約10%の無機塩を含有することがあります。
その他情報
タンパク質のクロマトグラフィーに用いるキレート樹脂の調製にトリカルボン酸が使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14580-VAR:
14580-1G:
14580-INTR:
14580-5G:
14580-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of chromatography, 411, 177-184 (1987-12-18)
A novel nitrilotriacetic acid adsorbent has been prepared for metal chelate affinity chromatography. The new resin is a quadridentate chelate former and specially suitable for metal ions with coordination numbers of six, since two valencies remain for the reversible binding