Merck
C3205
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
別名:
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
CAS番号:
分子量:
376.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
InChI Key
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3205-BULK:
C3205-50MG:
C3205-VAR:
C3205-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hochuli, E., et al.
Journal of Chromatographic Science, 411, 177-177 (1987)