757799
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 3,800, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, biotin
別名:
Polyethylene glycol, Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG maleimide, Biotinylated PEG, NHS - protected acid PEG, Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide acetic acid) ether biotin, biotin carboxylic acid PEG, protected valeric acid
About This Item
おすすめの製品
製品名
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane, average Mn 3,800
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 3,400 (n ~ 77)
average Mn 3,800
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
45-53 °C
Ω末端
NHS ester
α末端
biotin
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
757799-VAR:
757799-100MG:
757799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.