757772
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 5,300, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
別名:
Polyethylene glycol, aminoPEG biotin, biotin polyoxyethylene amine, biotin-PEG, biotin-PEG-amine, biotinylated PEG, polyoxyethylene ethylamine ether biotin
About This Item
おすすめの製品
製品名
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin, average Mn 5,300
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,300
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
52-57 °C
Ω末端
amine
α末端
biotin
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
757772-100MG:
757772-VAR:
757772-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.