Merck
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 3,400 (n~77)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
転移温度
Tm 53-58 °C
Ω末端
amine
α末端
biotin
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757764-BULK:
757764-100MG:
757764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.