Merck
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide
≥90.0% (TLC)
別名:
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(12-mercapto-1-oxododecyl)-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40N2O7S
CAS番号:
分子量:
476.63
Beilstein:
9676381
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI Key
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38152-250MG:
38152-BULK:
38152-50MG:
38152-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)