Merck
32586
Supelco
フロラスラム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(2,6-ジフルオロフェニル)-8-フルオロ-5-メトキシ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8F3N5O3S
CAS番号:
分子量:
359.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
InChI Key
QZXATCCPQKOEIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Florasulam is a selective triazolopyrimidine sulfonanilide post-emergent herbicide. Its pesticidal mode of action (MOA) is via inhibition of acetolactate synthase (ALS) in plants. ALS is found in the chloroplast where it catalyses branch chained amino acid biosynthesis. Inhibition of ALS results in inhibition of plant cell division, decreased plant growth, and ultimately, plant death.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
32586-50MG:
32586-BULK:
32586-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)