安全性情報
SML3108
Sigma-Aldrich
Voclosporin
≥95% (HPLC)
別名:
6-[(2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]cyclosporin A, Cyclosporin A, 6-[(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]-, ISATX247, LX 214, R 1524
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H111N11O12
CAS番号:
分子量:
1214.62
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
film or powder
white to off-white
保管温度
−20°C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-25-27-28-29-41(15)53(76)52-57(80)66-44(26-2)59(82)68(18)34-49(75)69(19)45(30-35(3)4)56(79)67-50(39(11)12)62(85)70(20)46(31-36(5)6)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)58(81)71(21)47(32-37(7)8)60(83)72(22)48(33-38(9)10)61(84)73(23)51(40(13)14)63(86)74(52)24/h25,27-28,35-48,50-53,76H,1,26,29-34H2,2-24H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,79)/b28-27+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50+,51+,52+,53-/m1/s1
InChI Key
BICRTLVBTLFLRD-PTWUADNWSA-N
生物化学的/生理学的作用
Voclosporin is a semi-synthetic calcineurin (CN) inhibitor that exhibits potent immunosuppressive activity.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3108-VAR:
SML3108-5MG:
SML3108-1MG:
SML3108-BULK:
試験成績書(COA)