安全性情報
V7000
Sigma-Aldrich
ヘビ毒 Crotalus atrox (ニシダイヤガラガラヘビ)由来
別名:
Crotalus atrox Venom, Rattlesnake Venom, Western Diamondback Rattlesnake Venom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.77
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
Crotalus atrox(ニシダイヤガラガラヘビ)から採取した蛇毒は以下の目的に使用されています:
  • ホスホジエステラーゼ3(PDE3)およびホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害アッセイ
  • PDE3Bアッセイで使用する反応混合液
  • PDEアッセイ
  • において、すべてのヌクレオシド- 5′-一リン酸塩をグアノシンと無機リン酸塩へ変換するため
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
V7000-VAR:
V7000-10MG-PW:
V7000-500MG-PW:
V7000-PM:
V7000-25MG:
V7000-1G-PW:
V7000-10MG-KC:
V7000-100MG:
V7000-500MG:
V7000-10MG:
V7000-BULK:
V7000-100MG-PW:
V7000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photoreceptor phosphodiesterase: interaction of inhibitory gamma subunit and cyclic GMP with specific binding sites on catalytic subunits
Artemyev N O, et al.
Methods, 14(1), 93-104 (1998)
Insulin-induced phosphorylation and activation of cyclic nucleotide phosphodiesterase 3B by the serine-threonine kinase Akt
Kitamura T, et al.
Molecular and Cellular Biology, 19(9), 6286-6296 (1999)
Augmentation of lipolysis in adipocytes from fed rats, but not from starved rats, by inhibition of rolipram-sensitive phosphodiesterase 4
Nakamura J, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 425(1), 106-114 (2004)
Hunseung Yoo et al.
Journal of ethnopharmacology, 206, 298-305 (2017-05-17)
Sophora tonkinensis (Leguminosae, ST) is a traditional herbal plant in Korea and China. Its roots and rhizomes have been used to dissipate heat, to clear toxic material and to treat acute pharyngolaryngeal infections and sore throats. In this study, we