アプリケーション
ホスホジエステラーゼ(PDE)はリン酸ジエステル結合の開裂に使用される酵素の総称です。 膜結合糖タンパク質であり、様々なヌクレオチドポリリン酸加水分解を触媒するために使用されます。 ホスホジエステラーゼ I は、AMP を加水分解するホスホジエステラーゼの活性アッセイに使用されます。 P3243 は Crotalus adamanteus 毒由来の精製された製品です。 P3243 は、ワイオシン誘導体による tRNA のモノヌクレオシドへの加水分解に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラーゼ I はリン酸ジエステル結合を開裂し、様々なヌクレオチドポリリン酸の加水分解を触媒します。 ホスホジエステラーゼ I は真核生物の原形質膜からホスファチジルイノシトール特異性ホスホリパーゼ C により放出されます。
単位の定義
1ユニットは、25℃, pH 8.9で1分間に1 μmolのp-ニトロフェニルチミジン-5-リン酸を加水分解します。
調製ノート
Williams et al.の方法で精製し、夾雑5'-ヌクレオチダーゼ活性を不活化するため更なる処理を行っています。
再構成
For testing purposes, PDE I is reconstituted in cold deionized water at 0.1 - 0,2 un/mL.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P3243-BULK:
P3243-VAR:
P3243-1VL:
P3243-1VL-PW:
試験成績書(COA)
Action of venom phosphodiesterase on deoxyribonucleic acid.
The Journal of biological chemistry, 236, 1130-1134 (1961-04-01)
Molecular biology and evolution, 27(9), 2062-2077 (2010-04-13)
Wyosine (imG) and its derivatives such as wybutosine (yW) are found at position 37 of phenylalanine-specific transfer RNA (tRNA(Phe)), 3' adjacent to the anticodon in Eucarya and Archaea. In Saccharomyces cerevisiae, formation of yW requires five enzymes acting in a
ACS omega, 5(23), 14173-14179 (2020-06-23)
The metazoan second messenger 2'3'-cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cGAMP) is a cyclic dinucleotide (CDN) that induces secretion of type I interferons and activates the immune system and has thus attracted significant interest as a vaccine adjuvant or immunotherapeutic. CDN bisphosphorothioates
Nature communications, 7, 10806-10806 (2016-03-05)
Cytosine methylation in CpG dinucleotides is an epigenetic DNA modification dynamically established and maintained by DNA methyltransferases and demethylases. Molecular mechanisms of active DNA demethylation began to surface only recently with the discovery of the 5-methylcytosine (5mC)-directed hydroxylase and base
Nutrients, 10(4) (2018-03-31)
The placental epigenome regulates processes that affect placental and fetal development, and could be mediating some of the reported effects of maternal choline supplementation (MCS) on placental vascular development and nutrient delivery. As an extension of work previously conducted in
プロトコル
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.