Merck
P9041
Sigma-Aldrich
ホスホジエステラーゼII from bovine spleen
lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein
別名:
3′-エキソヌクレアーゼ, 脾臓エキソヌクレアーゼ, 脾臓ホスホジエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥5.0 units/mg protein
分子量
65 kDa
UniProtアクセッション番号
その他の活性
5′-Nucleotidase ≤1% of base activity
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
ホスホジエステラーゼ(PDE)IIは、PDEスーパーファミリーに属し、1から11までのサブタイプが含まれます。二量体として存在し、N末端制御ドメイン、C末端プレニル化ドメイン、およびZn2+を含む触媒ドメインで構成されます。ウシの脾臓PDE2の分子量は65 kDaです。酵素活性には二価陽イオンを必要とし至適pHは7.5です。
アプリケーション
ウシの脾臓から得られたホスホジエステラーゼIIは、以下の用途に使用されています。
  • DNAからピリジルオキソブチル(POB)塩基付加物の除去
  • シクロアデノシン濃縮前のDNAの消化
  • ムラサキイガイのえら組織から得られたDNAのデオキシリボヌクレオシド 3′-一リン酸への加水分解
ホスホジエステラーゼ(PDE)はリン酸ジエステル結合の開裂に使用される酵素の総称です。 膜結合糖タンパク質であり、様々なヌクレオチドポリリン酸加水分解を触媒するために使用されます。 ホスホジエステラーゼIIは、P8-dGMP複合体などの精製タンパク質の酵素消化に使用されています。 ウシの脾臓ホスホジエステラーゼは、N-カドヘリンの消化に使用されています
本製品は、ポリヌクレオチド鎖長、塩基組成、および末端ヌクレオチドの同一性の特徴評価に使用されています。本酵素は、DNAからのピリジルオキソブチル(POB)塩基付加物の除去にも使用されています。さらに、精製されたDNAを3-ヌクレオシド一リン酸に加水分解するために、小球菌のエンドヌクレアーゼとともに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
この酵素はポリ(A)、ポリ(U)およびポリ(I)に作用します。天然DNAとポリ(C)は、この酵素の作用に対して強い耐性を示します。
ホスホジエステラーゼ(PDE)は、リン酸ジエステル結合を切断します。3-イソブチル-メチルキサンチン(IBMX)はPDE2阻害剤として使用できる可能性があります。
RNA、RNAコア、3′-アルキルヌクレオシドリン酸、3′-アリ-ルヌクレオシドリン酸、ポリデオキシリボヌクレオチドの3′-リン酸末端基を加水分解して3′-モノヌクレオチドとします。
5′-ホスホモノエステル末端基を有するポリヌクレオチドには作用しません。
単位の定義
1ユニットは、2.0 mLの反応混合液中で、pH 6.5、37°C、30分間で、ΔA260が16となる酸可溶性ヌクレオチドを生じる酵素量です。基質:RNA-Core。実際のA260は、加水分解されなかったRNAを酢酸ウラニル-過塩素酸試薬で沈殿させて得られた上清を用いて測定します。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P9041-BULK:
P9041-5UN:
P9041-VAR:
P9041-25UN:
P9041-10UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hisao Saneyoshi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10453-10460 (2005-12-06)
[reaction: see text] An effective method for the synthesis of 2'-O-cyanoethylated oligoribonucleotides as a new class of 2'-O-modified RNAs was developed. The reaction of appropriately protected ribonucleoside derivatives with acrylonitrile in t-BuOH in the presence of Cs2CO3 gave 2'-O-cyanoethylated ribonucleoside
Hong Feng et al.
Biochemistry, 44(34), 11486-11495 (2005-08-24)
Endonuclease V is an enzyme that initiates a conserved DNA repair pathway by making an endonucleolytic incision at the 3' side one nucleotide from a deaminated base lesion. Site-directed mutagenesis analysis was conducted at seven conserved motifs of the thermostable
Dynamic regulation of cAMP signaling by cGMP in the cardiovascular system: roles of phosphodiesterase 2 and phosphodiesterase 3 enzymes.
Donald H Maurice
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 46, 32-36 (2004-01-01)
Characterization of novel phosphodiesterases in the bovine ovarian follicle
Sasseville M, et al.
Biology of Reproduction, 81(2), 415-425 (2009)
D H Bamford et al.
Journal of virology, 50(2), 309-315 (1984-05-01)
DNA of bacteriophage PRD1 has protein P8 at its termini. Extracts of infected cells are able to derivatize P8 in vitro with labeled dGTP. Two early proteins, P1 and P8, products of genes I and VIII, respectively, are the only