Merck
10107921001
Roche
ヌクレアーゼ S7
Micrococcal nuclease, from Staphylococcus aureus
別名:
s7 ヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~15,000 U/mg
包装
pkg of 15,000 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
7.5
輸送温度
wet ice
アプリケーション
  • in vitro転写系
  • RNAシークエンシング実験での内在性RNAの除去
ヌクレアーゼS7は、リボソームプロファイリングのためのリボヌクレアーゼ選択プロセスにおいて使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ヌクレアーゼS7は、主に一本鎖基質を切断するエンドヌクレアーゼです。また、二本鎖DNAまたはRNAを切断します。RNAおよびDNAの5′-ホスホジエステル結合を切断して3′-モノヌクレオチドおよびオリゴヌクレオチドを生じます。酵素活性はCa2+に依存し、EDTAの添加により完全に不活性化することができます。ヌクレアーゼS7切断は、DNA上のGCよりもATリッチ領域に非常に特異的です。
単位の定義
1ユニットは、A260で1.0の増加を生じるのに十分な量の酸可溶性オリゴヌクレオチドを放出します。
保管および安定性
未開封の試薬は2~8℃で保存し、1 mg/mLに希釈した後は-15~-25℃で保存してください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organ-specific translation elongation rates measured by in vivo ribosome profiling.
Gerashchenko M V, et al.
bioRxiv, 279257 (2018)
High sequence specificity of micrococcal nuclease.
Dingwall C, et al.
Nucleic Acids Research, 9(12), 2659-2674 (1981)
Sequence specific cleavage of African green monkey ?-satellite DNA by micrococcal nuclease.
Horz W, et al.
Nucleic Acids Research, 11(13), 4275-4285 (1983)
Ribonuclease selection for ribosome profiling.
Gerashchenko M V and Gladyshev V N
Nucleic Acids Research, 45(2), e6-e6 (2016)
Maxim V Gerashchenko et al.
Nucleic acids research, 49(2), e9-e9 (2020-12-03)
There has been a surge of interest towards targeting protein synthesis to treat diseases and extend lifespan. Despite the progress, few options are available to assess translation in live animals, as their complexity limits the repertoire of experimental tools to