由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
形状
powder
比活性
100-300 units/mg protein
組成
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
テクニック
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5386-BULK:
N5386-50UN:
N5386-50UN-PW:
N5386-200UN:
N5386-VAR:
N5386-200UN-PW:
N5386-500UN:
N5386-500UN-PW:
試験成績書(COA)