Merck
T4330
Sigma-Aldrich
Serratia marcescens由来Turbonuclease
recombinant, expressed in E. coli
別名:
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Serratia marcescens
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
濃度
≥200,000 units/mL
テクニック
DNA purification: suitable
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Serratia marcescens由来のエンドヌクレアーゼは、タンパク質フォールドが異なる同一の単量体単位2個を含有する二量体です。コアには両側にα-ヘリックスがある6本鎖逆平行β-シートが含まれます。各単量体には活性部位が1個あります。この酵素はマグネシウム依存性ヌクレアーゼです。
アプリケーション
Serratia marcescens由来Turbonucleaseは、近接依存性ビオチン化アッセイ(BioID)およびアフィニティ精製時の細胞溶解に使用されています。アフィニティ精製研究用に細胞株からタンパク質を抽出するための溶解バッファーの成分としても使用されています。
Turbonucleaseは、TY3 gag3スペーサーが細胞内濃縮およびuncoatingに及ぼす影響を評価する研究に使用されています。
タンパク質サンプルから核酸を除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
Serratia marcescens由来エンドヌクレアーゼは、1本鎖および2本鎖のDNAおよびRNAに対して有効です。3′ O—P結合の消化を媒介し、末端が5′一リン酸のオリゴヌクレオチドを生成します。この酵素の活性は、還元剤やカオトロピック剤の影響をあまり受けないことが知られています。室温で高い安定性を示します。このエンドヌクレアーゼは、下流の処理において望ましくない核酸を除去します。
Turbonucleaseにより、粘度低下および分解RNA、ゲノムDNA、バキュロウイルスDNA、およびキャプシド形成されていないベクターDNAによるヌクレアーゼ処理が得られます。
未変性または熱変性のDNA, RNAを分解します。
単位の定義
1単位は、pH 8.0、37℃において、超音波処理したサケ精子DNAを、30分でΔA260 1.0に相当する酸可溶性オリゴヌクレオチドに分解します。
物理的形状
50 mMトリスHCl(pH 8.0)および50 mM NaClの溶液として提供されます
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T4330-VAR:
T4330-50KU-PW:
T4330-100KU:
T4330-50KU:
T4330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M D Miller et al.
Journal of molecular biology, 288(5), 975-987 (1999-05-18)
Serratia endonuclease is an important member of a class of magnesium dependent nucleases that are widely distributed in nature. Here, we describe the location and geometry of a magnesium-water cluster within the active site of this enzyme. The sole protein
Kristina Clemens et al.
Journal of virology, 85(7), 3055-3066 (2011-01-29)
Cells expressing the yeast retrotransposon Ty3 form concentrated foci of Ty3 proteins and RNA within which virus-like particle (VLP) assembly occurs. Gag3, the major structural protein of the Ty3 retrotransposon, is composed of capsid (CA), spacer (SP), and nucleocapsid (NC)
Sylvain Cecchini et al.
Human gene therapy, 22(8), 1021-1030 (2011-03-09)
The large amounts of recombinant adeno-associated virus (rAAV) vector needed for clinical trials and eventual commercialization require robust, economical, reproducible, and scalable production processes compatible with current good manufacturing practice. rAAV produced using baculovirus and insect cells satisfies these conditions;
Madhuri Gade et al.
JACS Au, 1(12), 2349-2360 (2022-01-04)
Protein conformational changes can facilitate the binding of noncognate substrates and underlying promiscuous activities. However, the contribution of substrate conformational dynamics to this process is comparatively poorly understood. Here, we analyze human (hMAT2A) and Escherichia coli (eMAT) methionine adenosyltransferases that
Aekkachai Tuekprakhon et al.
Cell, 185(14), 2422-2433 (2022-07-01)
The Omicron lineage of SARS-CoV-2, which was first described in November 2021, spread rapidly to become globally dominant and has split into a number of sublineages. BA.1 dominated the initial wave but has been replaced by BA.2 in many countries.