由来生物
bovine pancreas
品質水準
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
形状
solution
分子量
~39 kDa
包装
pkg of 10,000 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
7.0-8.0
詳細
リコンビナントDNアーゼIは、DNA特異的なエンドヌクレアーゼです。本酵素は、DNA内のホスホジエステル結合を加水分解することで、二本鎖および一本鎖DNAの両方をランダムに分解し、オリゴヌクレオチドおよびモノヌクレオチドの混合物を生成します。リコンビナントDNアーゼIの生産プロセスにおいて使用される材料は、すべて非動物由来であり、アニマルフリーの製品となります。
内容
内容
- リコンビナントDNアーゼIRNアーゼフリー、10 U/μL
- インキュベーションバッファー、10倍濃縮液
特異性
熱失活:1ユニットのDNアーゼIリコンビナントRNアーゼフリーは、75°C、10分間のインキュベーションによって熱失活されます。
注意事項:また別の方法では、DNアーゼIリコンビナントRNアーゼフリーは、例えばCurrent Protocols in Molecular Biologyなどに記載された標準プロトコルに従ったフェノール抽出によって、失活および除去できます。
注意事項:また別の方法では、DNアーゼIリコンビナントRNアーゼフリーは、例えばCurrent Protocols in Molecular Biologyなどに記載された標準プロトコルに従ったフェノール抽出によって、失活および除去できます。
アプリケーション
DNアーゼIリコンビナントRNアーゼフリーは、RNアーゼ非存在下で行う必要のあるアプリケーションで、DNAを分解するために使用されます。例えば、DNアーゼIは以下のことに頻繁に使用されます:
- RT-PCR前のRNAサンプルからのゲノムDNAの除去
- in vitro転写反応後のDNAフリーRNAの単離
- ニックトランスレーションの実施
- 真核生物DNAにおけるDNアーゼ感受性領域のマッピング
特徴および利点
- すべてのRNAサンプルからDNAコンタミネーションを除去します
- RNアーゼやプロテアーゼ活性を含みません
- 熱失活が可能であり、有機溶媒による抽出が不要です
- DNアーゼ活性の最大化をサポートする最適なインキュベーションバッファーと共に提供します
- 完全なアニマルフリーの工程によって生産され、動物由来材料に関連したリスクを排除します
包装
1つのキットには2つのコンポーネントが含まれています。
品質
夾雑物なし:各ロットは、RNアーゼおよびプロテアーゼが含まれていないことを保証するため、最新の品質管理手順に従って試験されています。
規格
グリコシル化
リコンビナントDNアーゼIは、不均一にN-グリコシル化されているため、ゲル電気泳動では2本のバンドとして観察されます。
二価イオン要求性の
DNアーゼIは、活性を最大化するために二価のカチオンを必要とします。DNA特異的エンドヌクレアーゼは、マグネシウムイオンなどによって活性化され、カルシウムイオンによって刺激されます。そのため、本酵素は、EDTAのような金属キレート剤によって阻害されます。
リコンビナントDNアーゼIは、不均一にN-グリコシル化されているため、ゲル電気泳動では2本のバンドとして観察されます。
二価イオン要求性の
DNアーゼIは、活性を最大化するために二価のカチオンを必要とします。DNA特異的エンドヌクレアーゼは、マグネシウムイオンなどによって活性化され、カルシウムイオンによって刺激されます。そのため、本酵素は、EDTAのような金属キレート剤によって阻害されます。
単位の定義
1ユニットは、1 mL、260 nmのアッセイ条件下で、0.001/分の吸光度上昇を与える酵素活性です。
アッセイ条件:
容量活性は、以下のアッセイ混合物に従って決定されます。100 μgの子ウシ胸腺DNAを、2.5 mLの1倍インキュベーションバッファー中、40~70ユニットのDNアーゼI リコンビナントRNアーゼフリーと共に25°Cでインキュベーションします。吸光度上昇は260 nmで測定します。
アッセイ条件:
容量活性は、以下のアッセイ混合物に従って決定されます。100 μgの子ウシ胸腺DNAを、2.5 mLの1倍インキュベーションバッファー中、40~70ユニットのDNアーゼI リコンビナントRNアーゼフリーと共に25°Cでインキュベーションします。吸光度上昇は260 nmで測定します。
調製ノート
活性剤:二価の金属イオン
使用液:保存バッファー:20 mM Tris-HCl、50 mM NaCl、2 mM CaCl2、2 mM MgCl2、1 mMジチオエリスリトール、0.1 mg/mL Pefabloc SC、50%グリセロール(v/v)、pH 7.6(4°C)。
インキュベーションバッファー(10倍):400 mM Tris-HCl、100 mM NaCl、60 mM MgCl2、10 mM CaCl2、pH 7.9。
酵素希釈バッファー:25 mM Tris-HCl、50%グリセロール(v/v)、pH 7.6(4°C)。
使用液:保存バッファー:20 mM Tris-HCl、50 mM NaCl、2 mM CaCl2、2 mM MgCl2、1 mMジチオエリスリトール、0.1 mg/mL Pefabloc SC、50%グリセロール(v/v)、pH 7.6(4°C)。
インキュベーションバッファー(10倍):400 mM Tris-HCl、100 mM NaCl、60 mM MgCl2、10 mM CaCl2、pH 7.9。
酵素希釈バッファー:25 mM Tris-HCl、50%グリセロール(v/v)、pH 7.6(4°C)。
保管および安定性
未希釈の酵素溶液は-15〜-25℃で保存します。ストレージバッファーは4℃で保存します。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecules (Basel, Switzerland), 25(24) (2020-12-17)
The ongoing development of drug resistance in HIV continues to push for the need of alternative drug targets in inhibiting HIV. One such target is the Reverse transcriptase (RT) enzyme which is unique and critical in the viral life cycle-a
Developmental biology, 416(1), 82-97 (2016-06-18)
Polarized epithelia define boundaries, spaces, and cavities within organisms. Cavitation, a process by which multicellular hollow balls or tubes are produced, is typically associated with the formation of organized epithelia. In order for these epithelial layers to form, cells must
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(3), 333-353 (2020-04-11)
Cell migration and extracellular matrix remodeling underlie normal mammalian development and growth as well as pathologic tumor invasion. Skeletal muscle is no exception, where satellite cell migration replenishes nuclear content in damaged tissue and extracellular matrix reforms during regeneration. A
The Journal of biological chemistry, 295(23), 7849-7864 (2020-04-23)
Activation of the T cell receptor (TCR) results in binding of the adapter protein Nck (noncatalytic region of tyrosine kinase) to the CD3ϵ subunit of the TCR. The interaction was suggested to be important for the amplification of TCR signals
Journal of visualized experiments : JoVE, (89)(89), doi:10-doi:10 (2014-08-01)
The zebrafish embryo is now commonly used for basic and biomedical research to investigate the genetic control of developmental processes and to model congenital abnormalities. During the first day of life, the zebrafish embryo progresses through many developmental stages including
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
ウシ膵臓由来DNase Iは、分子量37,000の糖タンパク質です。DNaseからRNaseを除去するには特殊な手順が用いられます。
DNase I from bovine pancreas is a glycoprotein of Mr 37000. A special procedure is used to remove RNases from the DNase preparation.