由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type II
形状
lyophilized powder
比活性
≥2,000 units/mg protein
分子量
~31 kDa
精製方法
chromatography
組成
Protein, ≥80%
テクニック
DNA extraction: suitable
溶解性
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Chymotrypsin ≤0.01%
Protease ≤0.005%
RNase ≤0.01%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
単位の定義
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D4527-10KU:
D4527-500KU:
D4527-200KU:
D4527-BULK:
D4527-20KU:
D4527-40KU:
D4527-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.