安全性情報
D4693
Sigma-Aldrich
ディスパーゼ®II
protease
別名:
プロテアーゼ Bacillus polymyxa由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
形状
lyophilized solid
比活性
≥0.5 units/mg solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
溶解性
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sigmaの酵素は、マウス胚乳腺芽のex vivo培養のためのプロトコルの作成に使用されています。これは、ラット心臓からミトコンドリアを単離するときのラット心臓片の処理に使用されています。また、酵素加水分解による歯髄幹細胞(DPSC)の単離にも使用されています。これらの細胞は、それらの幹細胞および分化特性を分析するために、移植法により単離されたDPSCと比較されています
ディスパーゼ®IIは、蛍光活性化細胞選別(FACS)用に使用されています。また、内臓卵黄嚢の分離にも用いられています。
シーケンシング用の単一細胞懸濁液の調製における使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ディスパーゼ®IIは、非極性アミノ酸残基のN末端ペプチド結合を加水分解する中性プロテアーゼです。これは、in vitroで増殖した多くの組織および細胞を分離するために使用される場合があります。酵素反応は非常に穏やかで、細胞膜を傷つけません。これは、懸濁培養における凝集を防止するためにも使用できます。このプロテアーゼは、フィブロネクチンとIV型コラーゲンを切断しますが、ラミニン、V型コラーゲン、血清アルブミンやトランスフェリンは切断しません。ディスパーゼ®IIは、ロイシン-フェニルアラニン結合を特異的に切断します。Ca2+、Mg2+、Mn2+、Fe2+、Fe3+およびAl3+は酵素を活性化させます。EDTA、EGTA、Hg2+および他の重金属は、酵素活性を阻害します。本酵素は、精製酵素1 g-モルあたり亜鉛1 g-原子を含有しています。この亜鉛成分がEDTAまたはEGTAのようなキレート剤により除去されると、不活性のアポ酵素が得られます。酵素は血清により阻害されません。
単位の定義
1ユニットは、特記しない限り、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解し、1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
物理的形状
凍結乾燥品(酢酸カルシウムと乳糖を含有)
調製ノート
50 U/mLの保存溶液は、10 mMのNaAc(pH 7.5)および5 mMのCaAcを含有する緩衝液に粉末を溶解することにより調製できます。これは、4℃で保存する必要があります。
アナリシスノート
本酵素は、最初に50 mM Hepes/KOH(pH 7.4)、150 mM NaClに10 mg/mLで溶解させることができます。 解離する細胞に最も適した細胞培養培地でさらに希釈する必要があります。 ディスパーゼはメタロプロテイナーゼであり、Ca2+、Mg2+、Mn2+およびFe2+などの二価カチオンにより活性化されます。
法的情報
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D4693-100G:
D4693-100G-PW:
D4693-1G-BULK:
D4693-VAR:
D4693-BULK:
D4693-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Voutilainen et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 18(2), 239-245 (2013-05-16)
The explant culture techniques of embryonic tissues allow continuous monitoring of organ growth and morphogenesis ex vivo. The effect of growth factors and other soluble molecules can be examined by applying them to the culture medium. Relatively few studies have
P Hilkens et al.
Cell and tissue research, 353(1), 65-78 (2013-05-30)
Dental pulp stem cells (DPSCs) are an attractive alternative mesenchymal stem cell (MSC) source because of their isolation simplicity compared with the more invasive methods associated with harvesting other MSC sources. However, the isolation method to be favored for obtaining
Magdalena Labieniec-Watala et al.
International journal of molecular sciences, 12(11), 8013-8026 (2011-12-17)
Diabetes is associated with a mitochondrial dysfunction. Hyperglycaemia is also clearly recognized as the primary culprit in the pathogenesis of cardiac complications. In response to glycation and oxidative stress, cardiac mitochondria undergo cumulative alterations, often leading to heart deterioration. There
Some properties of a protease from Bacillus polymyxa.
P J Griffin et al.
The Biochemical journal, 125(4), 109P-109P (1971-12-01)
Feng-Ming Ding et al.
Molecular medicine reports, 16(1), 778-786 (2017-06-01)
Neutrophilic airway inflammation in chronic lung infections caused by Pseudomonas aeruginosa (PA) is associated with T helper (Th)17 responses. Suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3) is the major negative modulator of Th17 function through the suppression of signal transducer and activator
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
関連コンテンツ
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
コラゲナーゼガイド。動物組織を結合する天然コラーゲンを分解する酵素であるコラゲナーゼは、さまざまな微生物や多様な動物細胞によって作られます。