Merck
R5125
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type III-A
アッセイ
≥85% RNase A basis (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
比活性
85-140 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
salt, essentially free
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
リボヌクレアーゼAは、DNAプラスミドサンプルやタンパク質サンプルから、RNAを除去するために使用されます。リボヌクレアーゼAは、RNase保護アッセイに使用され、非特異的に結合したRNAの除去、RNA配列の解析、タンパク質サンプル中のRNAの加水分解、そしてDNAの精製に使用されます。ウシ膵臓由来リボヌクレアーゼAは、タンパク質のニッケル依存性酸化的架橋の評価に使用されています。 また、ウシ膵臓由来リボヌクレアーゼAは、タンパク質のDNAへの非特異結合における平衡定数を調べる研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後で一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。3′リン酸末端を攻撃します。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
調製ノート
分画化されクロマトグラフィーで生成された塩。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
アプリケーション
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R5125-50MG:
R5125-PM:
R5125-250MG:
R5125-CP:
R5125-VAR:
R5125-BULK:
R5125-1G:
R5125-RSAMPLE:
R5125-EW:
R5125-500MG:
R5125-100MG:
R5125-25MG:
R5125PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Gill et al.
Chemical research in toxicology, 10(3), 302-309 (1997-03-01)
A model protein, ribonuclease A (bovine pancreas), was examined for its ability to coordinate Ni2+ and promote selective oxidation. In the presence of a peracid such as monopersulfate, HSO5-, nickel induced the monomeric RNase A to form dimers, trimers, tetramers
S B delCardayré et al.
Protein engineering, 8(3), 261-273 (1995-03-01)
Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A) has been the object of much landmark work in biological chemistry. Yet the application of the techniques of protein engineering to RNase A has been limited by problems inherent in the isolation and heterologous
J Yu et al.
Cytometry, 14(4), 428-432 (1993-01-01)
DNA content by flow cytometry was assessed in 47 cases from a series of 130 patients with non-small cell lung carcinoma (NSCLC) given radiation therapy postoperatively. This was done in an attempt to identify which patients might benefit, or not
E S Jenuwine et al.
Analytical biochemistry, 242(2), 228-233 (1996-11-15)
Quantitative zonal DNA affinity chromatography may be used to determine accurate equilibrium constants for the binding of proteins nonspecifically to DNA. Zonal quantitative affinity chromatography has not previously been applied to the determination of binding constants of proteins to DNA
Ricardo C de Abreu et al.
Journal of extracellular vesicles, 10(10), e12111-e12111 (2021-08-12)
Small extracellular vesicles (sEVs), through their natural ability to interact with biological membranes and exploit endogenous processing pathways to convey biological information, are quintessential for the delivery of therapeutically relevant compounds, such as microRNAs (miRNAs) and proteins. Here, we used
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC