Merck
269360
Sigma-Aldrich
trans-1,4-シクロヘキシレンジイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(NCO)2
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.02 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N=C=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h7-8H,1-4H2/t7-,8-
InChI Key
CDMDQYCEEKCBGR-ZKCHVHJHSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
269360-5G:
269360-VAR:
269360-1G:
269360-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)