蒸気圧
0.4 mmHg ( 98 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=NCC1CCCC(CN=C=O)C1
InChI
1S/C10H14N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h9-10H,1-6H2
InChI Key
XSCLFFBWRKTMTE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405949-VAR:
405949-100ML:
405949-500ML:
405949-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック